Principaux documents
ENA946831776
Enamine
2-bromo-5-fluoropyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.98
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-5-fluoropyrazine
Inchi Code
1S/C4H2BrFN2/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H
Clé InChI
XPWYTZGWNXDFRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299562
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299562