Principaux documents
ENA946831621
Enamine
3-methoxypiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxypiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-11-7(6(9)10)3-2-4-8-5-7;/h8H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
VIDBCGZNAUTUGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366423
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366423