ENA946831579
Enamine
2-[6-(difluoromethoxy)-1-benzofuran-3-yl]acetic acid
Réf. du fournisseur: EN300-365745-50MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-365745-50MG
391,30 €
Iupac Name
2-(6-(difluoromethoxy)benzofuran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H8F2O4/c12-11(13)17-7-1-2-8-6(3-10(14)15)5-16-9(8)4-7/h1-2,4-5,11H,3H2,(H,14,15)
Clé InChI
HTVJBHLFHJDBSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365745