Principaux documents
ENA769517687
Enamine
1-(pyridin-2-yl)hept-6-en-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)-6-hepten-2-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-2-3-4-8-12(14)10-11-7-5-6-9-13-11/h2,5-7,9H,1,3-4,8,10H2
Clé InChI
DEZSSMYSMHMOAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374239
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374239