Principaux documents
ENA769517662
Enamine
ethyl 2-(3-benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.27
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (3-benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C13H14N2O3/c1-2-17-13(16)9-12-14-11(15-18-12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Clé InChI
SLMFEPBZDHRLKY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374187
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374187