Key Documents
ENA769517432
Enamine
(5-chloro-1,3-thiazol-4-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chlorothiazol-4-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H3Cl2NO2S2/c5-4-3(7-2-10-4)1-11(6,8)9/h2H,1H2
Clé InChI
WVSUPTHVBLHZOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373528
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373528