Principaux documents
ENA769508630
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-373412-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-373412-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-8-3-2-4(7-8)5(6)9/h2-3H,1H3,(H2,6,9)
Clé InChI
CKQSVYHNXHVJIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412