Principaux documents
ENA769508522
Enamine
(1E)-3,3-dimethyl-1-nitrobut-1-ene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(1E)-3,3-dimethyl-1-nitro-1-butene
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(2,3)4-5-7(8)9/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
MAWMSYJASPQMOC-SNAWJCMRSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367487