Principaux documents
ENA769508249
Enamine
ethyl 2-(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.28
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-2-13-10(12)5-9-11-8(6-14-9)7-3-4-7/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
IYQXYSFQURNDKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367069