Principaux documents
ENA769507997
Enamine
4-benzyl-1-(3-chloropropyl)piperidine
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-370271-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.8
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-370271-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-benzyl-1-(3-chloropropyl)piperidine
Inchi Code
1S/C15H22ClN/c16-9-4-10-17-11-7-15(8-12-17)13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,15H,4,7-13H2
Clé InChI
WUXPPVOAXYXHEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370271
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370271