Principaux documents
ENA769507927
Enamine
3-(2-aminoethyl)-7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-aminoethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N5O.2ClH/c8-2-1-5-10-11-6-7(13)9-3-4-12(5)6;;/h3-4H,1-2,8H2,(H,9,13);2*1H
Clé InChI
UNSDHNKJOYFKPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371715
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371715