Principaux documents
ENA769507737
Enamine
tert-butyl 4-oxo-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-9-11(16)8-14(10-15)4-6-18-7-5-14/h4-10H2,1-3H3
Clé InChI
NMNIPNFHOGXQBQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367488
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367488