Principaux documents
ENA769507730
Enamine
2-[(carboxymethyl)(prop-2-yn-1-yl)amino]acetic acid hydrochloride
50 MG
375,20 €
100 MG
535,10 €
250 MG
745,70 €
500 MG
1 147,40 €
1 G
1 459,40 €
2.5 G
2 817,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-367406-50MG
375,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
375,20 €
100 MG
535,10 €
250 MG
745,70 €
500 MG
1 147,40 €
1 G
1 459,40 €
2.5 G
2 817,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-367406-50MG
375,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2'-(prop-2-yn-1-ylazanediyl)diacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NO4.ClH/c1-2-3-8(4-6(9)10)5-7(11)12;/h1H,3-5H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
Clé InChI
MSXYVWJMGPPZSK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367406
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367406