Principaux documents
ENA769506291
Enamine
4-(azetidine-3-carbonyl)morpholine; trifluoroacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3-azetidinylcarbonyl)morpholine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.C2HF3O2/c11-8(7-5-9-6-7)10-1-3-12-4-2-10;3-2(4,5)1(6)7/h7,9H,1-6H2;(H,6,7)
Clé InChI
FKKFYQFBVRGFBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365747
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365747