Principaux documents
ENA769506188
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.15
Numéro MDL:
Pf
115-118
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)5-6-2-1-3-7(4-6)8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Clé InChI
GFYNRGCRLGAFLC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363843
Melting Point
115-118
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363843