Principaux documents
ENA769506019
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
100 MG
150,80 €
250 MG
214,50 €
500 MG
338,00 €
1 G
432,90 €
2.5 G
828,10 €
5 G
1 485,90 €
10 G
2 802,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-365253-100MG
150,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
150,80 €
250 MG
214,50 €
500 MG
338,00 €
1 G
432,90 €
2.5 G
828,10 €
5 G
1 485,90 €
10 G
2 802,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-365253-100MG
150,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-12-8-3-2-6-10(12)11-7-4-5-9-13-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
DXYPUBAVJUPMKO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253