Principaux documents
ENA769505764
Enamine
4-(5-formylfuran-2-yl)-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(5-formyl-2-furyl)-2-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8O5/c13-6-8-2-4-11(17-8)7-1-3-9(12(15)16)10(14)5-7/h1-6,14H,(H,15,16)
Clé InChI
BKNVVYRQMKQLFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364776
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364776