Principaux documents
ENA769505638
Enamine
ethyl 2,2-diethoxy-3-oxopropanoate
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-364564-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-364564-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2,2-diethoxy-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-4-12-8(11)9(7-10,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
MYVHTPMUCKHXOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364564