Principaux documents
ENA769505622
Enamine
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
50 MG
384,30 €
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1 229,30 €
2.5 G
2 365,50 €
5 G
3 479,60 €
10 G
5 138,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-364526-50MG
384,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
384,30 €
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1 229,30 €
2.5 G
2 365,50 €
5 G
3 479,60 €
10 G
5 138,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-364526-50MG
384,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
200-205
Iupac Name
5,5-dimethylpiperidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)3-6(9)4-8-5-7;/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
PVNKFLCYVZGZQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526
Melting Point
200-205
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364526