Principaux documents
ENA769505497
Enamine
4-oxa-6-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-364269-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-364269-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-oxa-6-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dione
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c7-3-5(1-2-5)9-4(8)6-3/h1-2H2,(H,6,7,8)
Clé InChI
YFJACGPGQWSFRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364269
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364269