Principaux documents
ENA769505487
Enamine
3-(3-aminopropyl)oxolan-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-aminopropyl)dihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c8-4-1-2-6-3-5-10-7(6)9;/h6H,1-5,8H2;1H
Clé InChI
IJMUAAILXYDVGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365667
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365667