Principaux documents
ENA769505473
Enamine
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one dihydrochloride
50 MG
419,90 €
100 MG
625,30 €
250 MG
891,80 €
500 MG
1 406,60 €
1 G
1 804,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-365559-50MG
419,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
419,90 €
100 MG
625,30 €
250 MG
891,80 €
500 MG
1 406,60 €
1 G
1 804,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-365559-50MG
419,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.2ClH/c12-7-5-9(8(13)11-6-7)1-3-10-4-2-9;;/h7,10,12H,1-6H2,(H,11,13);2*1H
Clé InChI
HXBAUDAOJDAKQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365559
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365559