Principaux documents
ENA769505399
Enamine
5-(aminomethyl)pyrazin-2-ol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.05
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(aminomethyl)pyrazin-2-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3O.2ClH/c6-1-4-2-8-5(9)3-7-4;;/h2-3H,1,6H2,(H,8,9);2*1H
Clé InChI
JOGNZWQSHXVZTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364695
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364695