ENA769503861
Enamine
2-cyclobutyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-363153-100MG
318,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-363153-100MG
318,50 €
Iupac Name
2-cyclobutyl-6-oxo-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-8-6(9(13)14)4-10-7(11-8)5-2-1-3-5/h4,10H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
LMGKJLISYVHPCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-363153