Key Documents
ENA769495885
Enamine
5-amino-2-cyclopropylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-2-cyclopropylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-6-8-5-9(12)3-4-10(8)7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,12H2
Clé InChI
XOIMOZPMJXGJSN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345404
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345404