Principaux documents
ENA769495477
Enamine
5-cyano-3-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1 384,50 €
500 MG
2 178,80 €
1 G
2 793,70 €
2.5 G
5 476,90 €
5 G
8 104,20 €
10 G
12 014,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-358956-50MG
742,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1 384,50 €
500 MG
2 178,80 €
1 G
2 793,70 €
2.5 G
5 476,90 €
5 G
8 104,20 €
10 G
12 014,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-358956-50MG
742,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
5-cyano-3-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c1-4-2-5(3-9)7(11)10-6(4)8(12)13/h2H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
OJUKXXVTUWJFGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358956
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358956