Principaux documents
ENA769495093
Enamine
3-phenyl-1,2,4-thiadiazole-5-sulfonyl fluoride
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-358905-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-358905-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-phenyl-1,2,4-thiadiazole-5-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H5FN2O2S2/c9-15(12,13)8-10-7(11-14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
GWOHRNQUKHXKMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358905
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358905