Principaux documents
ENA769495002
Enamine
(1-methyl-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methylisochroman-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-11(8-12)10-5-3-2-4-9(10)6-7-13-11/h2-5H,6-8,12H2,1H3
Clé InChI
IRCNHRUFYOZNBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345806
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345806