Principaux documents
ENA638599271
Enamine
7-amino-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1 194,20 €
2.5 G
2 296,60 €
5 G
3 376,90 €
10 G
4 987,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-352259-100MG
444,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1 194,20 €
2.5 G
2 296,60 €
5 G
3 376,90 €
10 G
4 987,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-352259-100MG
444,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
156-157
Iupac Name
7-amino-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
BWVCFRAIWIZNNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352259
Melting Point
156-157
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352259