Principaux documents
ENA638599032
Enamine
2-chloro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c1-13-7(3-5-11-13)6-2-4-10-8(9)12-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
NZMZFBFHNYJTPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344255
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344255