Principaux documents
ENA638598761
Enamine
1-aminobutane-2,3-diol
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-344624-100MG
429,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-344624-100MG
429,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-2,3-butanediol
Inchi Code
1S/C4H11NO2/c1-3(6)4(7)2-5/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
Clé InChI
BSLCSFCXSUCFQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344624
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344624