Principaux documents
ENA638598629
Enamine
[(2,2-dimethylcyclopropyl)methyl]hydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.65
Numéro MDL:
Iupac Name
((2,2-dimethylcyclopropyl)methyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.ClH/c1-6(2)3-5(6)4-8-7;/h5,8H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VOAUUMIBHGYLOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345875
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345875