Principaux documents
ENA638598522
Enamine
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
100 MG
197,60 €
250 MG
282,10 €
500 MG
444,60 €
1 G
569,40 €
2.5 G
1 033,50 €
5 G
1 807,00 €
10 G
3 354,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-344725-100MG
197,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
197,60 €
250 MG
282,10 €
500 MG
444,60 €
1 G
569,40 €
2.5 G
1 033,50 €
5 G
1 807,00 €
10 G
3 354,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-344725-100MG
197,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(10-6-7)3-1-2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
Clé InChI
NFMCLOQOJNRARH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725