Principaux documents
ENA638598515
Enamine
2-(isoquinolin-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1 087,60 €
2.5 G
2 088,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-344605-100MG
406,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1 087,60 €
2.5 G
2 088,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-344605-100MG
406,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(isoquinolin-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.2ClH/c12-6-4-9-2-1-3-10-8-13-7-5-11(9)10;;/h1-3,5,7-8H,4,6,12H2;2*1H
Clé InChI
COUMSVOTDYOGJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344605
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344605