ENA638598383
Enamine
methyl({[(2R)-piperidin-2-yl]methyl})amine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-343759-100MG
373,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-343759-100MG
373,10 €
Iupac Name
(R)-N-methyl-1-(piperidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
Clé InChI
UEUIIRPSKQKNHA-XCUBXKJBSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759