Principaux documents
ENA638598041
Enamine
4-amino-1,1-dioxo-1lambda6-thiane-4-carboxamide
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-343582-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-343582-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxamide 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H12N2O3S/c7-5(9)6(8)1-3-12(10,11)4-2-6/h1-4,8H2,(H2,7,9)
Clé InChI
BKVFRYFPVXSHJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343582
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343582