Principaux documents
ENA638597821
Enamine
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
50 MG
345,80 €
100 MG
514,80 €
250 MG
734,50 €
500 MG
1 158,30 €
1 G
1 485,90 €
2.5 G
2 909,40 €
5 G
4 306,90 €
10 G
6 388,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-341950-50MG
345,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
345,80 €
100 MG
514,80 €
250 MG
734,50 €
500 MG
1 158,30 €
1 G
1 485,90 €
2.5 G
2 909,40 €
5 G
4 306,90 €
10 G
6 388,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-341950-50MG
345,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-3-7(8-4-6)5-1-2-5;/h5-9H,1-4H2;1H
Clé InChI
PIWCICBDYMXHBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950