Principaux documents
ENA638597761
Enamine
{2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl}methanol
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-342993-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-342993-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxa-8-azaspiro[4.5]dec-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c11-6-8-5-9(7-12-8)1-3-10-4-2-9/h8,10-11H,1-7H2
Clé InChI
GHDGYXGAYAYPOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342993
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342993