Principaux documents
ENA638597708
Enamine
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.04
Numéro MDL:
Pf
82-85
Iupac Name
2-bromo-5-(2-fluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c8-7-2-1-6(5-10-7)11-4-3-9/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
QGSIDJQTKZJJSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484
Melting Point
82-85
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342484