ENA638597694
Enamine
tert-butyl N-[1-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]carbamate
Réf. du fournisseur: EN300-341914-100MG
423,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-341914-100MG
423,80 €
Iupac Name
tert-butyl (1-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-13(9-10-15)7-5-4-6-8-13/h15H,4-10H2,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
CXVSJQCHWDZOEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341914