Principaux documents
ENA638597257
Enamine
tert-butyl 2-(methoxymethyl)morpholine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(methoxymethyl)morpholine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(13)11(8-14-4)7-12-5-6-15-11/h12H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
AXYVMFCDAAZBFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342271
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342271