ENA638591170
Enamine
5,7-difluoro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-336959-50MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-336959-50MG
391,30 €
Iupac Name
5,7-difluoro-3-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7F2NO2/c1-4-6-2-5(11)3-7(12)9(6)13-8(4)10(14)15/h2-3,13H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
RUTGKPKMHWIMFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336959