ENA638589626
Enamine
1-aminohex-5-yn-3-ol
Réf. du fournisseur: EN300-333309-50MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-333309-50MG
391,30 €
Iupac Name
1-aminohex-5-yn-3-ol
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-2-3-6(8)4-5-7/h1,6,8H,3-5,7H2
Clé InChI
VVVAIYAOAOPWIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333309