Principaux documents
ENA638589463
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-335916-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-335916-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)7-9-5-6-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
QZXMUJXWSSSIBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335916
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335916