Principaux documents
ENA638587975
Enamine
4-bromo-1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1,1a,6,6a-tetrahydrocyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9BrO2/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9(7)10(8)11(13)14/h1-3,8-10H,4H2,(H,13,14)
Clé InChI
YMMCIHUSZVSEMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321466
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321466