Principaux documents
ENA638587857
Enamine
6-(trifluoromethyl)pyridazine-3-carbonitrile
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1 176,00 €
1 G
1 494,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-332004-50MG
384,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1 176,00 €
1 G
1 494,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-332004-50MG
384,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)pyridazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2F3N3/c7-6(8,9)5-2-1-4(3-10)11-12-5/h1-2H
Clé InChI
MWVDPHAXQYWTJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332004
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332004