Principaux documents
ENA638587675
Enamine
3-formyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylic acid
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1 384,50 €
500 MG
2 178,80 €
1 G
2 793,70 €
2.5 G
5 476,90 €
5 G
8 104,20 €
10 G
12 014,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-331596-50MG
742,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1 384,50 €
500 MG
2 178,80 €
1 G
2 793,70 €
2.5 G
5 476,90 €
5 G
8 104,20 €
10 G
12 014,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-331596-50MG
742,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-formyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O3/c12-4-5-3-11-8-7(5)6(9(13)14)1-2-10-8/h1-4H,(H,10,11)(H,13,14)
Clé InChI
VGKXTCSGDWIWKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331596
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331596