Principaux documents
ENA638587553
Enamine
methyl 3-fluoro-2-phenylpropanoate
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-317893-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-317893-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-fluoro-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Clé InChI
IZZGFHILVLGABS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317893
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317893