Principaux documents
ENA638586403
Enamine
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-253266-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.03
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-253266-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H4BrFO2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h1-2H2
Clé InChI
TYJMQEDWMOIJGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266