Principaux documents
ENA638586372
Enamine
3,3-dimethoxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1-ol
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-243244-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
10 G
5 626,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-243244-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3-dimethoxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-8(2)7(11)9(3,4)10(8,12-5)13-6/h7,11H,1-6H3
Clé InChI
RGNCWRBXOHYNFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243244